3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR59385-1G
OR59385-5G
OR59385-10G
APOSOR59385-1GEA
22
EUR
APOSOR59385-1G
APOSOR59385-5G
APOSOR59385-10G
3-Bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-2-methoxypyridine
Formule:
C₆H₆BrNO Kookpunt: 70…73 °C/3mmHg Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03095349 CAS nummer: 13472-59-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...