1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59388-1G OR59388-5G
APOSOR59388-1GEA 132 EUR
APOSOR59388-1G APOSOR59388-5G
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
1-(3-Chloro-4-methylphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878387
CAS nummer: 1000339-31-0