4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59393-1G OR59393-250MG
APOSOR59393-1GEA 24.9 EUR
APOSOR59393-1G APOSOR59393-250MG
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
4-Nitrobenzamidine hydrochloride
Formule: C₇H₇N₃O₂
Smeltpunt: 286…288 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278833
CAS nummer: 15723-90-7