2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59394-1G OR59394-5G
APOSOR59394-1GEA 132 EUR
APOSOR59394-1G APOSOR59394-5G
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
2-Chloro-6-(1-pyrrolidinyl)pyrazine
Formule: C₈H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864953
CAS nummer: 1000339-30-9