4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59398-1G OR59398-5G
APOSOR59398-1GEA 30.8 EUR
APOSOR59398-1G APOSOR59398-5G
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
4'-Bromo-3'-chloro-2'-methylacetanilide
Formule: C₉H₉BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059123
CAS nummer: 125328-80-5