3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
OR5940-100G OR5940-25G OR5940-10G OR5940-500G
APOSOR5940-100GEA 30.8 EUR
APOSOR5940-100G APOSOR5940-25G APOSOR5940-10G APOSOR5940-500G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003370
CAS nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7