N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59400-1G OR59400-5G
APOSOR59400-1GEA 73.2 EUR
APOSOR59400-1G APOSOR59400-5G
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
N-(4-Methoxybenzyl)-N-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₅H₁₇NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08070819
CAS nummer: 915916-89-1