6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59404-1G OR59404-250MG OR59404-100MG
APOSOR59404-1GEA 601 EUR
APOSOR59404-1G APOSOR59404-250MG APOSOR59404-100MG
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid 96%
6-Chloro-1-methyl-2-indoleboronic acid
Formule: C₉H₉BClNO₂
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878352
CAS nummer: 957066-11-4