N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59405-1G OR59405-5G
APOSOR59405-1GEA 87.9 EUR
APOSOR59405-1G APOSOR59405-5G
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
N'-(4,4-Dimethylcyclohexylidene)-2,4,6-trimethylbenzenesulphonohydrazide
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₂S
Smeltpunt: 135…137 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878366
CAS nummer: 957066-12-5