3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59407-1G OR59407-5G
APOSOR59407-1GEA 132 EUR
APOSOR59407-1G APOSOR59407-5G
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
3-Bromo-N-cyclohexylbenzamide
Formule: C₁₃H₁₆BrNO
Smeltpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00554081
CAS nummer: 59507-55-0