1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59413-1G OR59413-25G OR59413-5G
APOSOR59413-1GEA 73.2 EUR
APOSOR59413-1G APOSOR59413-25G APOSOR59413-5G
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
1-(Phenylsulphonyl)pyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂S
Kookpunt: 92…96 °C/0,04mmHg
Smeltpunt: 154…156 °C
Dichtheid: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01055979
CAS nummer: 5033-22-7