Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59420-100G OR59420-25G
APOSOR59420-100GEA 78.9 EUR
APOSOR59420-100G APOSOR59420-25G
Diethyl acetylenedicarboxylate 95%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Formule: C₈H₁₀O₄
Kookpunt: 107…110 °C/11mmHg
Smeltpunt: 44228 °C
Dichtheid: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 94 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00009186
CAS nummer: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
UN: 3265
ADR: 8,III