4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59425-1G OR59425-5G
APOSOR59425-1GEA 22 EUR
APOSOR59425-1G APOSOR59425-5G
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428533
CAS nummer: 30186-18-6