2-Bromo-5-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59426-25G OR59426-5G OR59426-100G
APOSOR59426-25GEA 45.4 EUR
APOSOR59426-25G APOSOR59426-5G APOSOR59426-100G
2-Bromo-5-nitroaniline 98%
2-Bromo-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 137…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051578
CAS nummer: 10403-47-1
EINECS: 233-874-9