2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5943-100G OR5943-25G OR5943-5G
APOSOR5943-100GEA 248 EUR
APOSOR5943-100G APOSOR5943-25G APOSOR5943-5G
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride 97%
2,3-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052265
CAS nummer: 21938-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III