2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59435-10G OR59435-1G OR59435-5G
APOSOR59435-10GEA 977 EUR
APOSOR59435-10G APOSOR59435-1G APOSOR59435-5G
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde 95+%
2-(4-Iodophenoxy)malondialdehyde
Formule: C₉H₇IO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688277
CAS nummer: 1040682-22-1