5-Bromo-o-toluic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59443-25G OR59443-100G
APOSOR59443-25GEA 0 EUR
APOSOR59443-25G APOSOR59443-100G
5-Bromo-o-toluic acid
5-Bromo-o-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 167…171 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00267350
CAS nummer: 79669-49-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III