Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59446-25G OR59446-5G
APOSOR59446-25GEA 520 EUR
APOSOR59446-25G APOSOR59446-5G
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Methyl-2-(3-aminophenyl)acetate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07366754
CAS nummer: 52913-11-8