5-Bromo-2-methylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59447-5G OR59447-25G OR59447-100G
APOSOR59447-5GEA 24.9 EUR
APOSOR59447-5G APOSOR59447-25G APOSOR59447-100G
5-Bromo-2-methylpyrimidine
5-Bromo-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375143
CAS nummer: 7752-78-5