2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59450-10G OR59450-1G
APOSOR59450-10GEA 433 EUR
APOSOR59450-10G APOSOR59450-1G
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
2-Bromo-6-(piperidin-1-yl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃BrN₂
Kookpunt: 110…112 °C/0,1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772823
CAS nummer: 24255-97-8