2,4-Dibromopyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59452-10G OR59452-5G OR59452-1G
APOSOR59452-10GEA 290 EUR
APOSOR59452-10G APOSOR59452-5G APOSOR59452-1G
2,4-Dibromopyrimidine 95%
2,4-Dibromopyrimidine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Smeltpunt: 65…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798232
CAS nummer: 3921-01-5