4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59455-100G OR59455-25G OR59455-5G OR59455-1G
APOSOR59455-100GEA 0 EUR
APOSOR59455-100G APOSOR59455-25G APOSOR59455-5G APOSOR59455-1G
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene 98%
4-Chloro-2-isocyanato-1-methylbenzene
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₆ClNO
Kookpunt: 115 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00019913
CAS nummer: 40411-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1,II