1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59457-1G OR59457-25G OR59457-5G
APOSOR59457-1GEA 67.3 EUR
APOSOR59457-1G APOSOR59457-25G APOSOR59457-5G
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-diiodobenzene
Formule: C₆H₂Br₂I₂
Smeltpunt: 167 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00082898
CAS nummer: 63262-06-6