5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59462-1G OR59462-5G OR59462-10G
APOSOR59462-1GEA 22 EUR
APOSOR59462-1G APOSOR59462-5G APOSOR59462-10G
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
5-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C5H3ClN2O2
Kookpunt: 330 °C
Smeltpunt: 150…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09033269
CAS nummer: 36070-80-1