Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 4-(chloromethyl)benzoate
OR59468-100G OR59468-10G OR59468-25G
APOSOR59468-100GEA 381 EUR
APOSOR59468-100G APOSOR59468-10G APOSOR59468-25G
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Methyl-4-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Kookpunt: 160…165 °C/30mmHg
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00511224
CAS nummer: 34040-64-7
EINECS: 251-806-6
UN: 3261
ADR: 8,III