2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59471-1G OR59471-250MG OR59471-500MG
APOSOR59471-1GEA 0 EUR
APOSOR59471-1G APOSOR59471-250MG APOSOR59471-500MG
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
2-Amino-5-bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine hydrobromide
Formule: C₆H₈Br₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 443956-55-6