2-Chloro-3-formylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59474-5G OR59474-10G OR59474-1G OR59474-25G
APOSOR59474-5GEA 22 EUR
APOSOR59474-5G APOSOR59474-10G APOSOR59474-1G APOSOR59474-25G
2-Chloro-3-formylpyridine
2-Chloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
Smeltpunt: 46…54 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01315308
CAS nummer: 36404-88-3