Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Disodium 1,5-Naphthalenedisulphonate hydrate, Naphthalene-1,5-disulphonic acid disodium salt, 1,5-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 1,5-naphthalenedisulphonate, Sodium 1,5-naphthalenedisulphonate dibasic
OR59475-250G OR59475-50G
APOSOR59475-250GEA 103 EUR
APOSOR59475-250G APOSOR59475-50G
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
Formule: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064178
CAS nummer: 1655-29-4
EINECS: 216-732-0