5-Nitro-8-quinolinol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-Nitroquinolin-8-ol, Nitroxoline, 8-Hydroxy-5-nitroquinoline
OR5948-100G OR5948-25G
APOSOR5948-100GEA 117 EUR
APOSOR5948-100G APOSOR5948-25G
5-Nitro-8-quinolinol 98%
5-Nitro-8-quinolinol
Formule: C₉H₆N₂O₃
Smeltpunt: 181…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006791
CAS nummer: 4008-48-4
EINECS: 223-662-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III