2-Amino-p-cresol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59481-25G OR59481-100G
APOSOR59481-25GEA 22 EUR
APOSOR59481-25G APOSOR59481-100G
2-Amino-p-cresol 97%
2-Amino-p-cresol
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 133…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007699
CAS nummer: 95-84-1
EINECS: 202-457-3