1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(tert-Butyl)-4-ethynylbenzene, (4-tert-Butylphenyl)ethyne, (4-tert-Butylphenyl)acetylene, 4-tert-Butylphenylacetylene, 1-Ethynyl-4-tert-butylbenzene
OR5953-25G OR5953-5G OR5953-1G
APOSOR5953-25GEA 132 EUR
APOSOR5953-25G APOSOR5953-5G APOSOR5953-1G
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene 97%
1-tert-Butyl-4-ethynylbenzene
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158.24 g/mol
Kookpunt: 70 °C/2mmHg
Dichtheid: 0.877 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190197
CAS nummer: 772-38-3
UN: 3082
ADR: 9+EHS III