3-Ethynylanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5956-1G OR5956-5G
APOSOR5956-1GEA 43.8 EUR
APOSOR5956-1G APOSOR5956-5G
3-Ethynylanisole 97%
3-Ethynylanisole
Formule: C₉H₈O
Kookpunt: 204…210 °C
Dichtheid: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00160810
CAS nummer: 768-70-7
UN: 3334
ADR: 9,III