2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5958-25G OR5958-5G
APOSOR5958-25GEA 69.1 EUR
APOSOR5958-25G APOSOR5958-5G
2,5-Dimethoxycinnamic acid 99+%
2,5-Dimethoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004378
CAS nummer: 10538-51-9