1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5959-1G OR5959-100G
APOSOR5959-1GEA 0 EUR
APOSOR5959-1G APOSOR5959-100G
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
1-Acetylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₃NO₃
Smeltpunt: 180…184 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023706
CAS nummer: 25503-90-6
EINECS: 247-049-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable