ω,3-Dibromoacetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5960-100G OR5960-25G OR5960-5G
APOSOR5960-100GEA 424 EUR
APOSOR5960-100G APOSOR5960-25G APOSOR5960-5G
ω,3-Dibromoacetophenone 97%
ω,3-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Smeltpunt: 47…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082698
CAS nummer: 18523-22-3
UN: 3261
ADR: 8,II