Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5975-25G OR5975-5G OR5975-1G
APOSOR5975-25GEA 345 EUR
APOSOR5975-25G APOSOR5975-5G APOSOR5975-1G
Chloromethanesulphonyl chloride 95%
Chloromethanesulphonyl chloride
Formule: CH₂Cl₂O₂S
Kookpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014727
CAS nummer: 3518-65-8
EINECS: 222-526-1
UN: 3265
ADR: 8,II