3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59784-1G OR59784-5G
APOSOR59784-1GEA 95.1 EUR
APOSOR59784-1G APOSOR59784-5G
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-benzylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂S
Smeltpunt: 72…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07363817
CAS nummer: 303780-52-1