3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR59786-1G OR59786-5G
APOSOR59786-1GEA 103 EUR
APOSOR59786-1G APOSOR59786-5G
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide 97%
3-Amino-N-cyclopropylbenzenesulphonamide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07022080
CAS nummer: 459434-39-0