7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59787-1G OR59787-5G
APOSOR59787-1GEA 23.4 EUR
APOSOR59787-1G APOSOR59787-5G
7-Indoleboronic acid pinacol ester 97%
7-Indoleboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08669591
CAS nummer: 642494-37-9