Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5979-1G OR5979-5G
APOSOR5979-1GEA 14.8 EUR
APOSOR5979-1G APOSOR5979-5G
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulphonyl}thiophene-2-carboxylate
Formule: C₉H₁₁NO₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570165
CAS nummer: 106820-63-7