3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
OR59795-1G OR59795-5G OR59795-250MG
APOSOR59795-1GEA 184 EUR
APOSOR59795-1G APOSOR59795-5G APOSOR59795-250MG
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Formule: C₆H₄INO₂
Smeltpunt: 241…243 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01646072
CAS nummer: 57842-10-1