2,2'-Oxydiethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2'-Oxybis(ethan-1-ol), Digol, 2,2'-Oxybisethanol
OR59808-10KG OR59808-2.5KG
APOSOR59808-10KGEA 331 EUR
APOSOR59808-10KG APOSOR59808-2.5KG
2,2'-Oxydiethanol 99%
2,2'-Oxydiethanol
Formule: C₄H₁₀O₃
Kookpunt: 245…246 °C
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002882
CAS nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2