2-Bromofluorene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5981-100G OR5981-25G OR5981-5G
APOSOR5981-100GEA 48.3 EUR
APOSOR5981-100G APOSOR5981-25G APOSOR5981-5G
2-Bromofluorene
2-Bromofluorene
Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245.12 g/mol
Kookpunt: 185 °C/135mmHg
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001115
CAS nummer: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6