2-Amino-3-bromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59810-25G OR59810-10G OR59810-5G
APOSOR59810-25GEA 76 EUR
APOSOR59810-25G APOSOR59810-10G APOSOR59810-5G
2-Amino-3-bromopyridine 98%
2-Amino-3-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095187
CAS nummer: 13534-99-1