4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59811-1G OR59811-5G OR59811-100G
APOSOR59811-1GEA 22 EUR
APOSOR59811-1G APOSOR59811-5G APOSOR59811-100G
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
4-Bromo-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₇BrO₃
Smeltpunt: 155…159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780665
CAS nummer: 72135-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III