4-Hydroxyphthalic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59816-25G OR59816-5G OR59816-100G
APOSOR59816-25GEA 51.2 EUR
APOSOR59816-25G APOSOR59816-5G APOSOR59816-100G
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Formule: C₈H₆O₅
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013984
CAS nummer: 610-35-5