2-Amino-4,5-dichloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR59818-1G OR59818-250MG OR59818-5G
APOSOR59818-1GEA 29.2 EUR
APOSOR59818-1G APOSOR59818-250MG APOSOR59818-5G
2-Amino-4,5-dichloropyridine
2-Amino-4,5-dichloropyridine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437842
CAS nummer: 188577-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III