Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
OR59819-100G OR59819-25G OR59819-5G
APOSOR59819-100GEA 273 EUR
APOSOR59819-100G APOSOR59819-25G APOSOR59819-5G
Ethyl isothiocyanatoformate 98%
Ethyl isothiocyanatoformate
Formule: C₄H₅NO₂S
Kookpunt: 56 °C/18mmHg
Dichtheid: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004814
CAS nummer: 16182-04-0
EINECS: 240-318-9
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III