2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
OR5982-25G OR5982-100G
APOSOR5982-25GEA 33.7 EUR
APOSOR5982-25G APOSOR5982-100G
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₁₅H₁₂Br₂
Smeltpunt: 180…181 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00099471
CAS nummer: 28320-32-3