Methyl-3-cyanobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR59829-1G OR59829-5G
APOSOR59829-1GEA 61.5 EUR
APOSOR59829-1G APOSOR59829-5G
Methyl-3-cyanobenzoate
Methyl-3-cyanobenzoate
Formule: C₉H₇NO₂
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00220156
CAS nummer: 13531-48-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III